Få mere at vide
BRAND™ Tællekamre, Nageotte mønster, BLAUBRAND™ , Dobbelt kendelse
Shop alle Brand produkter
Inkluderer:
40 x 2,5 mmW rektangler
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet i henhold til DIN 12 847, inklusive 2 hæmacytometer dækglas.
- Det kvadratiske areal på 100 mm 2 er opdelt i 40 rektangler med et areal på 2,5 mm 2 hver.
- Dette kammer bruges almindeligvis til at tælle celler i cerebro-spinalvæsken eller til at tælle nematoder.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Tælleanordning |
| Model- | Nageotte |
| Mængde | 1 Hver |
| Til brug med (applikation) | Tælling af celler i cerebro-spinalvæsken eller nematoder. |
| Inkluderer | 40 x 2,5 mmW rektangler |