Få mere at vide
Naftopidil hydrochloride, R&D Systems™
Beskrivelse
An α1-adrenoceptor antagonist with only weak antagonism at post-junctional α2 receptors; a potent, persistent antihypertensive and vasodilator.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naftopidil hydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 428.96 |
| Procent renhed | >98% |
| Produktlinje | Tocris |