Få mere at vide
Naftifine Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30138300
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30138300 2.5 g 2.5g
30134031 500 mg -
30012029 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138300 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN2131002.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65473-14-5
Molekylær formel C21 H21 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 323.86
Synonym N-Methyl-N-[(2E)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-1-Naphthalenemethanamine Hydrochloride (1:1), 1-Naphthalenemethanamine, N-methyl-N-(3-phenyl-2-propenyl)-, hydrochloride, (E)-, 1-Naphthalenemethanamine, N-methyl-N-[(2E)-3-phenyl-2-propenyl]-, hydrochloride (9CI), AW 105-843, Exoderil, Naftifine hydrochloride, Naftin, SN 105-843
IUPAC navn (E)-N-methyl-N-(nafthalen-1-ylmethyl)-3-fenylprop-2-en-1-amin; hydrochlorid
SMIL Cl.CN(C\C=C\c1ccccc1)Cc2cccc3ccccc23
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naftifine Hydrochloride
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C21H21N.ClH/c1-22(16-8-11-18-9-3-2-4-10-18)17-20-14-7-13-19-12-5-6-15-21(19)20;/h2-15H,16-17H2,1H3;1H/b11-8+;
Formel vægt 323.1441