missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Naftifine-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naftifine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1246833-81-7 |
| Molekylær formel | C21H19D3ClN |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | E)-N-(Methyl-d3)-N-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride, (E)-N-Cinnamyl-N-(methyl-d3)-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride, AW 105-843-d3, Exoderil-d3, Naftifungin-d3, Naftin-d3, SN 105-843-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21N.ClH/c1-22(16-8-11-18-9-3-2-4-10-18)17-20-14-7-13-19-12-5-6-15-21(19)20;/h2-15H,16-17H2,1H3;1H/b11-8+;/i1D3; |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(C/C=C/C1=CC=CC=C1)CC2=C(C=CC=C3)C3=CC=C2.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.88 |
| Formel vægt | 326.1629 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?