Få mere at vide
Naftidrofuryl oxalate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16418616
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16418616 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16418616 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1107
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Naftidrofuryl oxalate (Nafronyl oxalate salt) is a drug used in the management of peripheral and cerebral vascular disorders as a vasodilator, enhance cellular oxidative capacity, and may also be a 5-HT2 receptor antagonist.
Naftidrofuryl oxalate (Nafronyl oxalate salt) is a drug used in the management of peripheral and cerebral vascular disorders as a vasodilator, enhance cellular oxidative capacity, and may also be a 5-HT2 receptor antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naftidrofuryl oxalate
CAS 6-4-3200
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H35NO7
Mængde 100 mg
Synonym Nafronyl oxalate salt
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.17 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (211.17 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(OCCN(CC)CC)C(CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)CC3OCCC3.O=C(O)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 473.56
Formel vægt 473.56
Procent renhed 96.45%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation