missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Naftidrofuryl Hydrogen Oxalate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naftidrofuryl Hydrogen Oxalate |
| CAS | 6-4-3200 |
| Analyt- eller komponentnavne | Naftidrofuryl Hydrogen Oxalate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H33 N O3 . C2 H2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Naftidrofuryl Hydrogen Oxalate, Citoxid, Di-Actane, Dubimax, Dusodril, EU 1806, Iridus, LS 121, NSC 225233, Nafronyl acid oxalate, Nafronyl oxalate, Naftidrofuryl oxalate, Naphtidrofuryl oxalate, Praxilene, 2-Furanpropanoic acid, tetrahydro-alpha-(1-naphthalenylmethyl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester, ethanedioate (1:1), 2-Furanpropionic acid, tetrahydro-alpha-(1-naphthylmethyl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester oxalate (1:1) (8CI), 2-Furanpropionic acid, tetrahydro-α-(1-naphthylmethyl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester oxalate (1:1) (8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33NO3.C2H2O4/c1-3-25(4-2)14-16-28-24(26)21(18-22-12-8-15-27-22)17-20-11-7-10-19-9-5-6-13-23(19)20;3-1(4)2(5)6/h5-7,9-11,13,21-22H,3-4,8,12,14-18H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCN(CC)CCOC(=O)C(CC1CCCO1)Cc2cccc3ccccc23.OC(=O)C(=O)O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?