Få mere at vide
Naftazone, Mikromol™
Artikelnummer. 17968844
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17968844 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17968844 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1046.000250
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Naftazone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naftazone
CAS 15687-37-3
Analyt- eller komponentnavne Naftazone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H9 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-(1-Oxo-2(1H)-naphthalenylidene)-hydrazinecarboxamide, Hydrazinecarboxamide, 2-(1-oxo-2(1H)-naphthalenylidene)-, 1,2-Naphthoquinone, 2-semicarbazone (8CI), 1,2-Naphthaquinone 2-semicarbazone, Etioven, Haemostop, Haemostop Injection, Karbinon, Karbinone, Mediaven, Naftazon, Naftazone
InChI formel InChI=1S/C11H9N3O2/c12-11(16)14-13-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)15/h1-6H,(H3,12,14,16)/b13-9+
SMIL NC(=O)N\N=C\1/C=Cc2ccccc2C1=O
IUPAC navn [(E)-(1-oxonaphthalen-2-ylidene)amino]urea
Molekylvægt (g/mol) 215.21
Mængde 250 mg
Formel vægt 215.0695 g/mol