Få mere at vide
Naftalofos, TRC
Artikelnummer. 30474432
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30474432 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30474432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN213503250MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naftalofos
CAS 1491-41-4
Molekylær formel C16 H16 N O6 P
Mængde 250 mg
Synonym 1H-Benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione, 2-[(diethoxyphosphinyl)oxy]- (9CI), Naphthalimide, N-hydroxy-, diethyl phosphate (6CI,7CI,8CI), BAY 9002, Bayer 9002, ENT 25567, Maretin, N-Hydroxynaphthalimide diethyl phosphate, Naftalofos, Naphthalophos, O,O-Diethyl N-hydroxynaphthalimide phosphate, Rametin, S 940
InChI formel InChI=1S/C16H16NO6P/c1-3-21-24(20,22-4-2)23-17-15(18)12-9-5-7-11-8-6-10-13(14(11)12)16(17)19/h5-10H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCOP(=O)(OCC)ON1C(=O)c2cccc3cccc(C1=O)c23
IUPAC navn (1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-2-yl) diethyl phosphate
Molekylvægt (g/mol) 349.28
Formel vægt 349.0715