Få mere at vide
Nafronyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nafronyl |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H33NO3/c1-3-25(4-2)14-16-28-24(26)21(18-22-12-8-15-27-22)17-20-11-7-10-19-9-5-6-13-23(19)20/h5-7,9-11,13,21-22H,3-4,8,12,14-18H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 383.246 |
| Procent renhed | >95% |