Få mere at vide
Nafronyl hydrogenoxalate, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315122
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30315122 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30315122 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15404200
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naftidrofuryl Hydrogen Oxalate
CAS 6-4-3200
Analyt- eller komponentnavne Naftidrofuryl Hydrogen Oxalate
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C24 H33 N O3 . C2 H2 O4
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Naftidrofuryl Hydrogen Oxalate, Citoxid, Di-Actane, Dubimax, Dusodril, EU 1806, Iridus, LS 121, NSC 225233, Nafronyl acid oxalate, Nafronyl oxalate, Naftidrofuryl oxalate, Naphtidrofuryl oxalate, Praxilene, 2-Furanpropanoic acid, tetrahydro-alpha-(1-naphthalenylmethyl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester, ethanedioate (1:1), 2-Furanpropionic acid, tetrahydro-alpha-(1-naphthylmethyl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester oxalate (1:1) (8CI), 2-Furanpropionic acid, tetrahydro-α-(1-naphthylmethyl)-, 2-(diethylamino)ethyl ester oxalate (1:1) (8CI)
InChI formel InChI=1S/C24H33NO3.C2H2O4/c1-3-25(4-2)14-16-28-24(26)21(18-22-12-8-15-27-22)17-20-11-7-10-19-9-5-6-13-23(19)20;3-1(4)2(5)6/h5-7,9-11,13,21-22H,3-4,8,12,14-18H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
SMIL CCN(CC)CCOC(=O)C(CC1CCCO1)Cc2cccc3ccccc23.OC(=O)C(=O)O
IUPAC navn 2-(diethylamino)ethyl 2-(naphthalen-1-ylmethyl)-3-(oxolan-2-yl)propanoate;oxalic acid
Molekylvægt (g/mol) 473.56
Mængde 100 mg
Formel vægt 473.2414 g/mol