Få mere at vide
Nafion, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nafion |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7F17O5S/c1-3(12,13)5(16,17)6(18,4(2,14)15)32-9(23,24)7(19,8(20,21)22)33-10(25,26)11(27,28)34(29,30)31/h1-2H3,(H,29,30,31) |
| Formel vægt | 573.9743 |