Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nafcillin natriumsalt
Artikelnummer. 15517059 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15517059 1 g 1g
15527059 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15517059 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461380010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 985-16-0
Molekylær formel C21H21N2NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 436.46
MDL nummer MFCD00056863
InChI nøgle AYAPZOUDXCDGIF-FRFVDRIFSA-M
Synonym 4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylicacid, 6-2-ethoxy-1-naphthalenyl carbonyl amino-3,3-dimethyl-7-oxo-, sodiumsalt 1:1 , 2s,5r,6r
PubChem CID 131675018
IUPAC navn (2S,5R,6R)-6-[(2-ethoxynaphthalen-1-carbonyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylsyre;molekylært hydrogen;natrium
SMIL [Na+].CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC(C)(C)[C@@H](N2C1=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nafcillin sodium salt
Smeltepunkt >181.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 436.46
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nafcillin sodium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .