Få mere at vide
Nafcillin sodium monohydrate, MedChemExpress
Beskrivelse
Nafcillin sodium monohydrate, an antibiotic, is a reversible inhibitor of β-lactamase. Nafcillin sodium monohydrate can be used for the research of staphylococcal infections.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nafcillin sodium monohydrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 7177-50-6 |
| Farve | White |
| Mængde | 1 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H23N2NaO6S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (220.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.20 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C([C@@H]1N(C2=O)[C@]([C@@H]2NC(C(C3=CC=CC=C3C=C4)=C4OCC)=O)([H])SC1(C)C)O[Na].O |
| Vis mere |