missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nafcillin Penilloic Acid (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30479258
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479258 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479258 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN21151510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nafcillin Penilloic Acid (Mixture of Diastereomers)
CAS 940306-31-0
Molekylær formel C21 H24 N2 O6 S
Mængde 10 mg
Synonym (αR,4S)-4-Carboxy-α-[[(2-ethoxy-1-naphthalenyl)carbonyl]amino]-5,5-dimethyl-2-thiazolidineacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C21H24N2O6S/c1-4-29-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)14(13)17(24)22-15(19(25)26)18-23-16(20(27)28)21(2,3)30-18/h5-10,15-16,18,23H,4H2,1-3H3,(H,22,24)(H,25,26)(H,27,28)/t15-,16-,18?/m0/s1
SMIL CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)N[C@@H](C3N[C@@H](C(=O)O)C(C)(C)S3)C(=O)O
IUPAC navn (4S)-2-[(R)-carboxy-[(2-ethoxynaphthalene-1-carbonyl)amino]methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 432.49
Formel vægt 432.1355
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.