missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nafcillin Penilloic Acid (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 30474391
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474391 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30474391 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN2115151MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nafcillin Penilloic Acid (Mixture of Diastereomers)
CAS 940306-31-0
Molekylær formel C21 H24 N2 O6 S
Mængde 1 mg
Synonym (αR,4S)-4-Carboxy-α-[[(2-ethoxy-1-naphthalenyl)carbonyl]amino]-5,5-dimethyl-2-thiazolidineacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C21H24N2O6S/c1-4-29-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)14(13)17(24)22-15(19(25)26)18-23-16(20(27)28)21(2,3)30-18/h5-10,15-16,18,23H,4H2,1-3H3,(H,22,24)(H,25,26)(H,27,28)/t15-,16-,18?/m0/s1
SMIL CCOc1ccc2ccccc2c1C(=O)N[C@@H](C3N[C@@H](C(=O)O)C(C)(C)S3)C(=O)O
IUPAC navn (4S)-2-[(R)-carboxy-[(2-ethoxynaphthalene-1-carbonyl)amino]methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 432.49
Formel vægt 432.1355
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.