missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nafcillin-d5 Sodium Salt (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nafcillin-d5 Sodium Salt |
| CAS | 1356354-25-0 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21H16D5N2NaO5S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2S,5R,6R)-6-[[(2-(Ethoxy-d5)-1-naphthalenyl)carbonyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Sodium Salt, Naftopen-d5, Naphthicillin-d5, Nafcil-d5, Sodium 6-(2-(ethoxy-d5)-1-naphthamido)penicillanate, 6-(2-(Ethoxy-d5)-1-naphthamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic Acid Sodium Salt, 6-(2-(Ethoxy-d5)-1-naphthamido)penicillin Sodium Salt, BRL 1383-d5, Sodium Nafcillin-d5, Wy 3277-d5, Unipen, Sodium 6-(2-(ethoxy-d5)-1-naphthamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22N2O5S.Na/c1-4-28-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)14(13)17(24)22-15-18(25)23-16(20(26)27)21(2,3)29-19(15)23;/h5-10,15-16,19H,4H2,1-3H3,(H,22,24)(H,26,27);/q;+1/p-1/t15-,16+,19-;/m1./s1/i1D3,4D2; |
| SMIL | [Na+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1ccc2ccccc2c1C(=O)N[C@H]3[C@H]4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[[2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)naphthalene-1-carbonyl]amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 441.49 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?