Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Nafamostat mesylate
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18792684
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18792684 10 mg
18782794 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18792684 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3081/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Serine protease inhibitor, inhibits tryptase
Nafamostat mesylate is a broad spectrum serine protease inhibitor. Displays selectivity for human tryptase when used at relatively low concentrations. Reduces eosinophil infiltration, mast cell activation and airway responsiveness in a murine model of asthma. Inhibits SARS-CoV-2 infection in vitro (EC50 = 22.50 μM).
Tocris products are for biomedical research use only. They are not intended for human or veterinary use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82956-11-4
Molekylær formel C21H25N5O8S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nafamostat mesylate
Mængde 10 mg
Formel vægt 539.59
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 539.58