Få mere at vide
NADPH tetracyclohexanamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468778
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16468778 10 mg
16464697 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16468778 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYF0003A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress NADPH tetracyclohexanamine is a ubiquitous cofactor and biological reducing agent.
NADPH tetracyclohexanamine is a ubiquitous cofactor and biological reducing agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NADPH tetracyclohexanamine
CAS 100929-71-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C45H82N11O17P3
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (87.56 mM) ∣DMSO : ≥ 84 mg/mL (73.55 mM)
SMIL NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP(O)(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N5C=C(C(N)=O)CC=C5)O4)=O)(O)=O)O3)C=N2)=NC=N1.NC6CCCCC6.NC7CCCCC7.NC8CCCCC8.NC9CCCCC9
Molekylvægt (g/mol) 1142.12
Formel vægt 1142.12
Procent renhed 96.0%
Grad Research
Fysisk form Solid