Få mere at vide
Melford NADPH
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- Stoffets navn:β -Nicotinamid Adenin dinukleotidfosfat, reduceret form, tetranatriumsalttrihydrat
- CAS-nummer: 2646-71-1
- Molekylformel: C 21 H 26 N 7 O 17 P 3 Na 4 3H 2 O
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 500 mg |
| Molekylær formel | C21H26N7O17P3Na4-3H2O |
| CAS | 2646-71-1 |