Få mere at vide
NADP sodium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200100110
Encompass_Preferred
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. 16452326
Brand: Medchem Express HYF0002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress NADP sodium salt (Sodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP sodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
NADP sodium salt (Sodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP sodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NADP sodium salt
CAS 1184-16-3
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H27N7NaO17P3
Mængde 500 mg
Synonym Sodium NADP
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (130.65 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.57 mg/mL (4.66 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP([O-])(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]([N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)O4)=O)([O-])=O)O3)C=N2)=NC=N1.[Na+]
Molekylvægt (g/mol) 765.39
Formel vægt 765.39
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.