Få mere at vide
NADP disodium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200096041
Encompass_Preferred
Mængde:
100 mg
500 mg
Artikelnummer. 16462326
Brand: Medchem Express HYF0002A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress NADP disodium salt (Disodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP disodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
NADP disodium salt (Disodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP disodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NADP disodium salt
CAS 24292-60-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H28N7O17P3.2Na
Mængde 500 mg
Synonym Disodium NADP
Opløselighedsinformation H2O : 250 mg/mL (316.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (4.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMIL NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP([O-])(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]([N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)O4)=O)(O)=O)O3)C=N2)=NC=N1.[2 Na]
Molekylvægt (g/mol) 789.38
Formel vægt 789.39
Procent renhed 98.47%
Grad Research
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.