Få mere at vide
Melford NADP
Artikelnummer. 30018567
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018567 100 mg
30018568 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018567 Leverandør Melford Leverandørnr. N201200.1
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Stoffets navn:β - Nikotinamid adenin dinukleotidfosfat, oxideret form, mononatriumsalttrihydrat
  • CAS-nummer: 1184-16-3
  • Molekylformel : C 21 H 27 N 7 O 17 P 3 Na 2H 2 O
  • Molekylvægt: 801,4 g/mol
Tekniske data
Mængde 100 mg
Molekylær formel C21H27N7O17P3Na-XH2O
CAS 1184-16-3