Få mere at vide
Nadolol, TRC
Artikelnummer. 18062310
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18062310 1 g
18041110 50 mg
18030820 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062310 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN2010501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42200-33-9
Molekylær formel C17 H27 N O4
Molekylvægt (g/mol) 309.4
Synonym 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydro-2,3-naphthalenediol, Anabet, Corgard, Nadolol, SQ 11725, Solgol, cis-5-[(2RS)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol, 1-(tert-Butylamino)-3-[(5,6,7,8-tetrahydro-cis-6,7-dihydroxy-1-naphthyl)oxy]-2-propanol, 2,3-cis-1,2,3,4-tetrahydro-5-[2-hydroxy-3-(tert-butylamino)propoxy]-2,3-naphthalenediol
IUPAC navn (2R,3S)-5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2,3-diol
SMIL CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C[C@@H](O)[C@@H](O)Cc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nadolol
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H27NO4/c1-17(2,3)18-9-12(19)10-22-16-6-4-5-11-7-14(20)15(21)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,18-21H,7-10H2,1-3H3/t12?,14-,15+/m1/s1
Formel vægt 309.194