Få mere at vide
Nadolol, TRC
Artikelnummer. 18041110
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18041110 50 mg
18062310 1 g
18030820 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18041110 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN20105050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42200-33-9
Molekylær formel C17 H27 N O4
Molekylvægt (g/mol) 309.4
Synonym 5-[3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydro-2,3-naphthalenediol, Anabet, Corgard, Nadolol, SQ 11725, Solgol, cis-5-[(2RS)-3-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol, 1-(tert-Butylamino)-3-[(5,6,7,8-tetrahydro-cis-6,7-dihydroxy-1-naphthyl)oxy]-2-propanol, 2,3-cis-1,2,3,4-tetrahydro-5-[2-hydroxy-3-(tert-butylamino)propoxy]-2,3-naphthalenediol
IUPAC navn (2R,3S)-5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2,3-diol
SMIL CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C[C@@H](O)[C@@H](O)Cc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nadolol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H27NO4/c1-17(2,3)18-9-12(19)10-22-16-6-4-5-11-7-14(20)15(21)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,18-21H,7-10H2,1-3H3/t12?,14-,15+/m1/s1
Formel vægt 309.194