Få mere at vide
Nadolol, LoGiCal
Artikelnummer. 30459971
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459971 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459971 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0439.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Nadolol
CAS 42200-33-9
Analyt- eller komponentnavne Nadolol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H27 N O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nadolol
InChI formel InChI=1S/C17H27NO4/c1-17(2,3)18-9-12(19)10-22-16-6-4-5-11-7-14(20)15(21)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,18-21H,7-10H2,1-3H3/t12?,14-,15+/m1/s1
Løsningstype Fedt
SMIL CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C[C@@H](O)[C@@H](O)Cc12
IUPAC navn (2R,3S)-5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2,3-diol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 309.4
Mængde 10 mg
Formel vægt 309,194 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.