missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nadolol EP Impurity F (as Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivelse
Nadolol EP Impurity F (as Hydrochloride)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol Hydrochloride |
| CAS | 15230-34-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2RS)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H23 N O2 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2RS)-1-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol Hydrochloride, Nadolol Imp. F (EP) as Hydrochloride, Nadolol Impurity F as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO2.ClH/c1-17(2,3)18-11-14(19)12-20-16-10-6-8-13-7-4-5-9-15(13)16;/h4-10,14,18-19H,11-12H2,1-3H3;1H |
| SMIL | Cl.CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 1-(tert-butylamino)-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?