Få mere at vide
Nadolol 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30463798
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30463798 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30463798 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0439.0001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nadolol
CAS 42200-33-9
Analyt- eller komponentnavne Nadolol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H27 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nadolol
InChI formel InChI=1S/C17H27NO4/c1-17(2,3)18-9-12(19)10-22-16-6-4-5-11-7-14(20)15(21)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,18-21H,7-10H2,1-3H3/t12?,14-,15+/m1/s1
Løsningstype Enkelt løsning
SMIL CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C[C@@H](O)[C@@H](O)Cc12
IUPAC navn (2R,3S)-5-[3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2,3-diol
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 309.4
Mængde 1 ml
Formel vægt 309,194 g/mol