Få mere at vide
Nadolol 1,0 mg/ml i Methanol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nadolol |
| CAS | 42200-33-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nadolol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C17 H27 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Nadolol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO4/c1-17(2,3)18-9-12(19)10-22-16-6-4-5-11-7-14(20)15(21)8-13(11)16/h4-6,12,14-15,18-21H,7-10H2,1-3H3/t12?,14-,15+/m1/s1 |
| Løsningstype | Enkelt løsning |
| SMIL | CC(C)(C)NCC(O)COc1cccc2C[C@@H](O)[C@@H](O)Cc12 |
| Vis mere |