Få mere at vide
Melford NADH
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
Stofnavn: B-Nicotinamid adenindinukleotid, reduceret form, dinatriumsalt, CAS-nummer: 606-68-8 , Molekylær formel: C21H27N7O14 P2Na2 : 3H2O , Molekylvægt: 763,5 , Kemisk renhed: >98%, Opløseligt i: Vand, Opbevares ved: 2 °C til 8 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 g |
| Molekylær formel | C21H27N7O14P2Na2-3H2O |
| CAS | 606-68-8 |