Beskrivelse
- Detektionsmetode: Kolorimetrisk/Fluorometrisk
- Prøvetid: 2 timer og 30 minutter
- Resultattype: Kvantitativ
- Prøvetyper: Vævslysat og cellelysat
- Citeret i: 19 publikationer
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Western Blot Kit |
| Detektionssted | Detektion i løsningen |
| Til brug med (udstyr) | Mikropladelæsere |
| Format | Sæt |
| Antal reaktioner | 250 Tests |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Målmolekyle | NAD, NADH |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk, kromogent, kemiluminescens |
| Prøvetype | Vævslysat, cellelysat |
| Mængde | 250 Tests |
| Vis mere |