Få mere at vide
NAD+, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200100432
Encompass_Preferred
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 16422179
Brand: Medchem Express HYB0445
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress NAD+ is a coenzyme composed of ribosylnicotinamide 5'-diphosphate coupled to adenosine 5'-phosphate by pyrophosphate linkage.
NAD+ is a coenzyme composed of ribosylnicotinamide 5'-diphosphate coupled to adenosine 5'-phosphate by pyrophosphate linkage.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NAD+
CAS 53-84-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H27N7O14P2
Mængde 1 g
Synonym β-DPN β-NAD β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide
Opløselighedsinformation H2O : 41.67 mg/mL (62.81 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]2O[C@@H]([N+]3=CC=CC(C(N)=O)=C3)[C@H](O)[C@@H]2O)([O-])=O)(O)=O)N4C(N=CN=C5N)=C5N=C4
Molekylvægt (g/mol) 663.43
Formel vægt 663.43
Procent renhed 98.24%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.