Få mere at vide
NAD+, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31007597
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
250mg
25g
500g
5g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31007597 25 g 25g
31002158 10 g 10g
31002157 100 g 100g
31006599 5 g 5g
30992040 500 g 500g
30988885 250 mg 250mg
30993597 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 31007597 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12691725g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NAD+
CAS 53-84-9
Molekylær formel C21H27N7O14P2
MDL nummer MFCD00036253
Mængde 25 g
SMIL O[C@H]1[C@H](N2C3=C(N=C2)C(N)=NC=N3)O[C@@H]([C@H]1O)COP(OP(OC[C@H]4O[C@H]([C@@H]([C@@H]4O)O)[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 663.43
Procent renhed 98%