Få mere at vide
Melford NAD
Artikelnummer. 30018577
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018577 1 g
30018578 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018577 Leverandør Melford Leverandørnr. N301101.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
β-Nicotinamid-Adenin dinukleotid, oxideret form (β -NAD) er velegnet til enzymsyntese/biokatalyseapplikationer.
β-Nicotinamid-Adenin dinukleotid, oxideret form (β -NAD) er velegnet til enzymsyntese/biokatalyseapplikationer. Den er også anvendelig til fremstilling af Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (EMIT), Terapeutisk Drug Monitoring (TDM) og blodsukkerreagenser.
Tekniske data
Mængde 1 g
Molekylær formel C21H27N7O14P2 • XH2O
CAS 53-84-9