missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nabumetone, TRC

Artikelnummer. 30481562
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481562 10 g
30466021 100 g
30473677 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30481562 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN20050010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 42924-53-8
Molekylær formel C15 H16 O2
Molekylvægt (g/mol) 228.29
Synonym Nabumetone, 4-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone, 1-(2'-Methoxynaphth-6'-yl)butan-3-one, 4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone, Arthaxan, BRL 14777, Balmox, Consolan, Nabumeton, Nabumetone, Nabuser, Relafen, Relifen, Relifex
IUPAC navn 4-(6-methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-one
SMIL COc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nabumetone
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 228.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.