missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nabumetone, TRC

Artikelnummer. 30466021
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466021 100 g
30473677 50 mg
30481562 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466021 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN200500100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 42924-53-8
Molekylær formel C15 H16 O2
Molekylvægt (g/mol) 228.29
Synonym Nabumetone, 4-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone, 1-(2'-Methoxynaphth-6'-yl)butan-3-one, 4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone, Arthaxan, BRL 14777, Balmox, Consolan, Nabumeton, Nabumetone, Nabuser, Relafen, Relifen, Relifex
IUPAC navn 4-(6-methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-one
SMIL COc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nabumetone
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 228.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.