Få mere at vide
Nabumeton, Mikromol™
Beskrivelse
Nabumeton
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nabumetone |
| CAS | 42924-53-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nabumetone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C15 H16 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Nabumetone, 4-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone, 1-(2'-Methoxynaphth-6'-yl)butan-3-one, 4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone, Arthaxan, BRL 14777, Balmox, Consolan, Nabumeton, Nabumetone, Nabuser, Relafen, Relifen, Relifex, BRL-14777 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 4-(6-methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-one |
| Vis mere |