Få mere at vide
Nabumeton, LoGiCal
Artikelnummer. 30461439
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461439 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461439 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0153.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nabumetone
CAS 42924-53-8
Analyt- eller komponentnavne Nabumetone
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Nabumetone, 4-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone, 1-(2'-Methoxynaphth-6'-yl)butan-3-one, 4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone, Arthaxan, BRL 14777, Balmox, Consolan, Nabumeton, Nabumetone, Nabuser, Relafen, Relifen, Relifex, BRL-14777
InChI formel InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
Løsningstype Fedt
SMIL COc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1
IUPAC navn 4-(6-methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 228.29
Mængde 10 mg
Formel vægt 228,115 g/mol