Få mere at vide
Nabumetone EP Impurity F, Mikromol™
Beskrivelse
Nabumetone EP Impurity F
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6,6'-Dimethoxy-2,2'-binaphthalenyl |
| CAS | 29619-45-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 6,6'-Dimethoxy-2,2'-binaphthalenyl |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H18 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 6,6'-Dimethoxy-2,2'-binaphthalenyl, Nabumetone Imp. F (EP), Nabumetone Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18O2/c1-23-21-9-7-17-11-15(3-5-19(17)13-21)16-4-6-20-14-22(24-2)10-8-18(20)12-16/h3-14H,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc2cc(ccc2c1)c3ccc4cc(OC)ccc4c3 |
| IUPAC navn | 2-methoxy-6-(6-methoxynaphthalen-2-yl)naphthalene |
| Vis mere |