missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nabumetone EP Impurity B, Mikromol™

Artikelnummer. 30052221
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052221 25 mg
17972696 100 mg
30457672 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30052221 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0153.030025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Nabumetone EP Impurity B
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (5RS)-5-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-enone
CAS 343272-51-5
Analyt- eller komponentnavne (5RS)-5-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-enone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H18 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (5RS)-5-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-enone, Nabumetone Imp. B (EP), Nabumetone Impurity B
InChI formel InChI=1S/C18H18O2/c1-12-7-16(10-17(19)8-12)14-3-4-15-11-18(20-2)6-5-13(15)9-14/h3-6,8-9,11,16H,7,10H2,1-2H3
SMIL COc1ccc2cc(ccc2c1)C3CC(=CC(=O)C3)C
IUPAC navn 5-(6-methoxynaphthalen-2-yl)-3-methylcyclohex-2-en-1-one
Molekylvægt (g/mol) 266.33
Mængde 25 mg
Formel vægt 266.1307 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.