Få mere at vide
Nabumetone EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivelse
Nabumetone EP Impurity A, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-5-methylcyclohexanone |
| CAS | 343272-52-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-5-methylcyclohexanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H20 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)-5-methylcyclohexanone, Nabumetone Imp. A (EP), Nabumetone Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O2/c1-12-7-16(10-17(19)8-12)14-3-4-15-11-18(20-2)6-5-13(15)9-14/h3-6,9,11-12,16H,7-8,10H2,1-2H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1ccc2cc(ccc2c1)C3CC(C)CC(=O)C3 |
| Vis mere |