Få mere at vide
Nabumetone-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nabumetone-d3 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3/i2D3 |
| Formel vægt | 231.1339 |