Få mere at vide
Tocris Bioscience™ NAADP tetrasodium salt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18044662
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18044662 10 mg
1 options
Artikelnummer. 18044662 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3905/10
Ca2+ mobilizing agent
Ca2+ mobilizing agent. Initiates Ca2+ release via type 1 ryanodine receptor (RyR1) activation. Also regulates Ca2+ release from intracellular stores distinct from the endoplasmic reticulum (ER); displays affinity for two-pore channels (TPCs) which release Ca2+ from acidic organelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale NAADP tetrasodium salt
CAS 5502-96-5
Mængde 10 mg
Molekylær formel C21H23N6Na4O18P3
Formel vægt 832.32
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 832.319