Få mere at vide
Invitrogen™ NA-XTD™ Influenza Neuraminidase Assay Reagent Set, ingen plader inkluderet
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12604265
Skift visning
Mængde:
960 analyser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
12604265 960 analyser Hver
1 options
Artikelnummer. 12604265 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4457534
Indeholder
Influenza Neuraminidase Assay Kit inkluderer 1000X NA-XTD Substrat, NA Sample Prep Buffer, NA-XTD Assay buffer, NA-XTD Accelerator og 10 detektionsmikroplader Influenza Neuraminidase Assay Reagent Set inkluderer 1000X NA-XTD Substrat, NA Sample Prep Buffer
Næste generations kemiluminescens-baseret assay for langlivet emissionskinetik til kvantificering af influenza neuraminidasehæmmerresistens. Thermo Scientific NA-XTD Influenza Neuraminidase Assay Kit kan bruges til viruskvantificering i medieprøver
De NA-XTD sættet inkluderer detektionsreagenser og mikroplader, hvilket eliminerer behovet for luminometre udstyret med en reagensinjektor og forbedrer brugervenligheden. Dette sæt inkluderer også komplette assayprotokoller til kvantificering af følsomhed over for neuraminidasehæmmere i forskellige influenzavirusisolater, herunder: human influenza type A og B, A/H1N1-pandemi, fugle-, heste- og svinevirus.
  • Overlegen ydeevne - forbedret, langvarig lysemissionskinetik og læsetidsfleksibilitet
  • Høj følsomhed - høj analysesignal-til-støj, påvisning af lave viruskoncentrationer og bredt analysedynamikområde
  • Enkelt instrumenteringskrav - ingen reagensinjektorer eller luminometer påkrævet
  • Flere anvendelser - neuraminidasehæmmer IC50-assays og cellebaseret viruskvantificering
Langvarig lysemissionskinetik og læsetidsfleksibilitet
NA-XTD assay giver meget længere levetid lysemissionskinetik end NA-Star assay, hvilket eliminerer behovet for luminometerinstrumentering med reagensinjektorer og muliggør læsetidsfleksibilitet og batch-mode-behandling af assayplader. NA-XTD Assaysignalets halveringstid er ca. 2 timer, længere end halveringstiden på 5-10 minutter NA-Star analysesignal. IC-50-værdier bestemt ud fra data indsamlet umiddelbart eller op til 3 timer efter tilføjelse af NA-XTD Acceleratorløsninger er identiske.
Høj følsomhed
NA-XTD kemiluminescerende assay giver højere detektionsfølsomhed (bedre low-end detektionsgrænse), højere assays signal-til-støj-forhold og bredere assays dynamiske område end fluorescerende assays med MUNANA-substratet. De NA-XTD assay viser også typisk lidt højere signal-til-støj end NA-Star assay. De NA-XTD Assay giver 2 til 50 gange højere følsomhed ved signal-til-støj-forhold end MUNANA-baserede fluorescensassays, afhængigt af virusisolatet. De NA-XTD Assay giver et dynamisk detektionsområde på 3 til 4 størrelsesordener af neuraminidase-enzymkoncentration sammenlignet med 2 til 3 størrelsesordener med fluorescerende MUNANA-assays. Det brede kemiluminescerende neuraminidase-assayområde muliggør bestemmelse af IC-50-værdier over en lang række viruskoncentrationer, hvilket eliminerer behovet for at titre virus før udførelse af IC50-bestemmelsesassays.
Enkelt instrumenteringskrav Optimalt
fjernes en lille prøve af dyrkningsmedier og analyseres direkte med NA-XTD reagenser, hvilket gør det muligt at analysere flere prøver over tid.
Specifikationer
  • Detektionsmetode: Kemiluminescerende
  • Til brug med udstyr: Luminometer (mikroplade)
  • Form: Flydende
  • Format: 96-brønds plade
  • Høj kapacitetskompatibilitet: Kompatibel med høj kapacitet
  • Aflæsning: Slutpunkt
  • Underlag: NA-XTD
  • Substrategenskaber: Kemisk substrat
  • Substrattype: Neuraminidase Substrat
  • Målenzym: Neuraminidase, Sialidase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Dette sæt indeholder 1000X NA-XTD™ Substrat, NA Sample Prep Buffer, NA-XTD™ Analysebuffer, og NA-XTD™ Accelerator. Opbevar alle komponenter ved 2 °C til 8 °C.
Detektionsmetode Forbedret kemiluminescens
Til brug med (applikation) Influenza Neuraminidase Assay
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
Produkttype Neuraminidase-assay
Form Væske
Format 96-brøndsplade
Produktlinje NA-XTD , NovaBright
Mængde 960 analyser
Forsendelsestilstand Våd is
Substrater NA-XTD™
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Neuraminidase substrat
Target enzym Sialidase, Neuraminidase
Gennemløb Kompatibel med høj kapacitet
Valideret ansøgning Enzym assay