Få mere at vide
Invitrogen™ NA- Stjerne™ Detektionsmikroplader
Artikelnummer. 12664255
Mængde:
10 plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 12664255
Brand: Invitrogen™ 4374349
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Solide hvide 96-brønds mikroplader, leveret med dæksler, optimeret til brug med de kemiluminescerende assay-reagenser. Thermo Scientific NA-Star NA-Star Detektionsmikroplader er ideelle til brug med andre kemiluminescerende analyser, der ikke kræver en specifik
Ideel til brug med andre kemiluminescerende assays, der ikke kræver en specifik overfladekemi eller belægning. De giver en høj bindingsoverflade, der kan coates med specifikke indfangningsreagenser til brug med immunoassay/capture assay-applikationer, hvis det ønskes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Format Standard
Indhold og opbevaring Indeholder 10 plader med låg
Detektionsmetode Kolorimetrisk
Produktlinje NA-Star NovaBright
Til brug med (udstyr) Luminometer (mikroplade)
Pladeblokering Ingen
Mængde 10 plader