Få mere at vide
Na+/H+ Udveksler Isoform-1 Inhibitor, TRC
Artikelnummer. 30179499
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179499 10 mg
30179087 50 mg
30179639 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179499 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN37981310MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 861218-38-4
Molekylær formel C11H8N4OS . CH4O3S
Molekylvægt (g/mol) 340.4
Synonym N-(Aminoiminomethyl)-4-cyanobenzo[b]thiophene-2-carboxamide Methanesulfonate
IUPAC navn N-carbamimidoyl-4-cyano-1-benzothiophen-2-carboxamid; metanesulfonsyre
SMIL CS(=O)(=O)O.NC(=N)NC(=O)c1cc2c(cccc2s1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Na+/H+ Exchanger Isoform-1 Inhibitor
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C11H8N4OS.CH4O3S/c12-5-6-2-1-3-8-7(6)4-9(17-8)10(16)15-11(13)14;1-5(2,3)4/h1-4H,(H4,13,14,15,16);1H3,(H,2,3,4)
Formel vægt 340.03