Få mere at vide
Invitrogen™ NA-Fluor™ Influenza Neuraminidase Assay Kit
Artikelnummer. 15849724
Skift visning
Mængde:
960 analyser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15849724 960 analyser Pakke med 960
1 options
Artikelnummer. 15849724 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4457091
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
NA-Fluor MUNANA-substrat (4-(methylumbelliferyl)-N-acetylneuraminsyre), NA-Fluor 2X analysebuffer og NA-Fluor Stop Løsning
En analyse til overvågning af neuraminidase-enzymaktivitet fra blandede virale populationer, ikke-virale eller bakterielle kilder. Thermo Scientific NA-Fluor Influenza Neuraminidase Assay Kit indeholder validerede reagenser og standardiseret protokol til udførelse af neuramini.
The NA-Fluor™ Influenza Neuraminidase Assay Kit provides validated reagents and a standardized protocol for conducting neuraminidase enzyme assays, including neuraminidase inhibitor (NI) susceptibility screening using a fluorescent MUNANA substrate.
  • Effektivt design - neuraminidase-assay i ét komplet sæt
  • Optimerede formuleringer - assay reagenser er blevet optimeret til maksimal ydeevne baseret på NISN protokoller
  • Robust applikation - funktionel påvisning af NI-resistent virus i blandede viruspopulationer
  • Nem at bruge og fleksibel screening - stabilt fluorescerende signal muliggør batch-mode eller høj gennemløbsbehandling
Specifikationer
  • Farve: Blå
  • Detektionsmetode: Fluorescerende
  • Filtertype: Emission 440-460, excitation 350-365
  • Til brug med udstyr: Fluorometer
  • Form: Lyofiliseret
  • Format: 96-brønds plade
  • Høj kapacitetskompatibilitet: Kompatibel med høj kapacitet
Neuraminidase-assay i ét komplet sæt
NA-Fluor Influenza Neuraminidase Assay Kit indeholder omfattende protokoller til titrering af virale isolater baseret på neuraminidase aktivitet og udførelse af neuraminidase enzymhæmningsassays. Assayet kan også anvendes til at overvåge neuraminidase-enzymaktivitet fra ikke-virale eller bakterielle kilder. De NA-Fluor Sættet indeholder reagenser til ti 96-brønds mikroplader, der er tilstrækkelige til i alt 960 assaybrønde og inkluderer følgende komponenter: fluorescerende MUNANA neuraminidase-substrat, assaybuffer og stopopløsning for at forbedre og stabilisere signalet. Analysen udføres i standard sorte mikroplader (mikroplader leveres ikke i sættet) og aflæses på standard fluorometre.
Neuraminidase-assay sammenligner med NISN-protokoller
NA-Fluor Assayreagensformuleringer er optimeret til at være sammenlignelige med flere veletablerede MUNANA-baserede assayprotokoller, såsom:
  • MUNANA substratkoncentrationen, assaybufferformuleringen og assaybetingelserne er i overensstemmelse med NISN IC-50 bestemmelsesprotokoller
  • Data genereret ved hjælp af NA-Fluor assay svarer til data genereret med etablerede MUNANA baserede protokoller
Disse nøgleparametre gør det muligt for efterforskere at sammenligne data erhvervet under aktuelle NI-modstandsovervågningsskærme ved hjælp af NA-Fluo™ assay til data erhvervet ved hjælp af deres tidligere MUNANA assay-protokoller
Påvisning af NI-resistent virus i blandede viruspopulationer Det
store skift i IC-50-værdier mellem følsomme og oseltamivir-resistente virus ved hjælp af NA-Fluor Assay muliggør påvisning af mutantvirus i blandede virale prøver. Denne evne er afgørende for at identificere resistent virus i kliniske isolater, der præsenterer blandede populationer af resistente og følsomme virus under NI-følsomhedsovervågning.
Fleksibilitet til screening af neuraminidase-aktivitet
NA-Fluor Assay giver et nemt, fleksibelt format til screening af adskillige til flere hundrede virale isolater eller screening af tusindvis af forbindelser under high-throughput lead discovery med kvalitetsdata på høje konfidensniveauer. Med overlegen ydeevne har assayet vist en Z' på 0,78 til 0,8, hvilket gør det stærkt egnet til brug i high-throughput screening. Det fluorescerende reaktionsprodukt forbliver stabilt i timer ved stuetemperatur, efter at analysen er afsluttet, hvilket muliggør læsetidsfleksibilitet og sammenlignelige data fra første plade til sidste. Assaysignalet forbliver næsten konstant, og IC-50-værdier er identiske fra data indsamlet i op til 4 timer ved stuetemperatur og op til 4 dage ved 4 C °efter analysens afslutning. De NA-Fluor Assayet er blevet optimeret som et slutpunktsassay, der køres ved 37 °C i en time efter NI præ-inkubation. Men hastigheden af MUNANA substratomsætning forbliver lineær i mere end 2 timer med viral neuraminidase, hvilket gør det muligt at udføre analysen i så lidt som 20 minutter for at spare tid eller i så længe som 2 timer for at øge signaloutput. Analysen kan også udføres i realtid uden tilsætning af stopopløsning for de efterforskere, der ønsker at udføre deres egen assayudvikling eller overvåge hastigheder af substratomsætning i nærvær af inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Indhold og opbevaring Dette sæt indeholder NA-Fluor™ MUNANA-substrat (4-(methylumbelliferyl)-N-acetylneuraminsyre), NA-Fluor™ 2X analysebuffer, og NA-Fluor™ Stop Løsning. Opbevar substratet ved -°20 C i mørke. Andre komponenter kan opbevares ved 2 til 8 °C. Der medfølger nok reagens til ti 96-brønds mikropladeanalyser.
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Neuraminidase (Sialidase) Assay
Til brug med (udstyr) Fluorometer
Produkttype Neuraminidase Assay
Form Lyofiliseret, frysetørret
Format 96-brøndsplade
Produktlinje NA-Fluor, NovaBright
Mængde 960 analyser
Forsendelsestilstand Våd is
Substrater NA-Fluor™
Substrategenskaber Kemisk substrat
Substrattype Neuraminidase substrat
Target enzym Sialidase, Neuraminidase
Gennemløb Kompatibel med høj kapacitet
Valideret ansøgning Enzym assay
Excitationsbølgelængde 350 to 365 nm
Emissionsbølgelængde 440 to 460 nm