Få mere at vide
Na-Boc-L-histidin, TRC
Artikelnummer. 30340857
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30340857 100 g
1 options
Artikelnummer. 30340857 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB656225100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Boc-L-histidine
CAS 17791-52-5
Molekylær formel C11H17N3O4
Mængde 100 g
Synonym N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-histidine, N-Carboxy-L-histidine N-tert-Butyl Ester, (+)-Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-histidine, (tert-Butoxycarbonyl)-L-histidine, (tert-Butoxycarbonyl)histidine, N-(tert-Butoxycarbonyl)histidine, N-tert-Butoxycarbonyl-L-histidine, N-tert-Butyloxycarbonyl-L-histidine, NSC 334942, Nα-(tert-Butyloxycarbonyl)-L-histidine, Nα-tert-Butoxycarbonyl-L-histidine, tert-Butyloxycarbonyl-L-histidine
InChI formel InChI=1S/C11H17N3O4/c1-11(2,3)18-10(17)14-8(9(15)16)4-7-5-12-6-13-7/h5-6,8H,4H2,1-3H3,(H,12,13)(H,14,17)(H,15,16)/t8-/m0/s1
SMIL O=C(O)[C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=CN=CN1
IUPAC navn (tert-butoxycarbonyl)-L-histidin
Molekylvægt (g/mol) 255.27
Formel vægt 255.12