Beskrivelse
Den meget gode temperaturensartethed i disse kammerovne med luftcirkulation giver ideelle procesbetingelser til annealing, hærdning, opløsningsannealing, kunstig lagring, sintring af PTFE, forvarmning eller blød annealing og lodning. De tvungne konvektionskammerovne er udstyret med en passende annealingboks til blød annealing af kobber eller hærdning af titanium, samt til annealing af stål under ikke-brandfarlige beskyttelses- eller reaktionsgasser. Det modulære design af tvangskonvektionskammerovnen muliggør tilpasning til specifikke proceskrav med passende tilbehør.
- Tmax 450 °C, 650 °C eller 850 °C
- Horisontal luftcirkulation med optimal fordeling gennem rustfri stålbaffler
- Svingdør hængslet på højre side
- Baseramme inkluderet i leveringen
- Temperaturensartethed op til +/- 4 °C ifølge DIN 17052-1
- Optimal luftfordeling muliggjort af høje flowhastigheder
- Et rammeark og skinner til to ekstra bakker inkluderet i leveringsområdet
- Overtemperaturbegrænser med justerbar afbrydertemperatur som temperaturbegrænser for at beskytte ovnen og belastningen
- Eksklusiv brug af isoleringsmaterialer uden kategorisering i henhold til EF-forordning nr. 1272/2008 (CLP). Dette betyder eksplicit, at aluminiumsilikatuld, også kendt som ildfast keramisk fiber (RCF), som er klassificeret og muligvis kræftfremkaldende, ikke anvendes.
- Defineret applikation inden for begrænsningerne af driftsinstruktionerne
- Controller med touch-betjening B500 (5 programmer med 4 segmenter hver)
- NTLog Basic til Nabertherm controller: optagelse af procesdata med USB-flashdrev
- Freeware NTEdit til nem programindtastning via Excel Windows på PC'en
- Gratis NTGraph til evaluering og dokumentation af fyringer ved brug Excel af Windows på PC
- MyNabertherm-appen til online overvågning af affyringerne på mobile enheder til gratis download
Bemærk venligst: En ovn under 2,9 kW leveres med et standard UK-stik. Alt over 2,9 kW leveres med det relevante CEE-stik. For alt over 2,9 kW, sørg venligst for at have den nødvendige stikkontakt inden køb.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 l |
| Temperatur (metrisk) | 650 °C |
| Type | Kammerovn |
| Spænding | 380/400 V |