Få mere at vide
Macherey-Nagel™ N9 polypropylen blå skruelåg
Artikelnummer. p-8012180 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Septum:
Hvid silikone/blå PTFE
Hvid silikone/rød PTFE
Rødt gummi/Klar FEP
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10411708
Brand: Macherey-Nagel™ 702732
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forsegl hætteglas med skruelåg med en sikker septum til at modtage nåle. Macherey-NagelTM N9 polypropylen blå skruelåg kommer med et udvalg af septa.
  • Skruelukker N 9
  • Stort udvalg af skruelukninger med forskellige septummaterialer og hættefarver
  • Fastgjorte skruelåg (septa fast forbundet med hætten; kan ikke fjernes)– fordel: tykke (stumpe) HPLC-nåle kan ikke skubbe skillevæggen ind i hætteglasset
  • Polymagnetisk skruelukning 702166 til CTC GC PAL
Tekniske data
Farve Blå
Materiale FEP, Polypropylen, Gummi
Forspaltet Nej
Septum Rødt gummi/Klar FEP
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Lukkestørrelse N9