Få mere at vide
Macherey-Nagel™ N9 polypropylen blå skruelåg
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Septum:
Hvid silikone/blå PTFE
Hvid silikone/rød PTFE
Rødt gummi/Klar FEP
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Skruelukker N 9
- Stort udvalg af skruelukninger med forskellige septummaterialer og hættefarver
- Fastgjorte skruelåg (septa fast forbundet med hætten; kan ikke fjernes)– fordel: tykke (stumpe) HPLC-nåle kan ikke skubbe skillevæggen ind i hætteglasset
- Polymagnetisk skruelukning 702166 til CTC GC PAL
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blå |
| Materiale | FEP, Polypropylen, Gummi |
| Forspaltet | Nej |
| Septum | Rødt gummi/Klar FEP |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Lukkestørrelse | N9 |