Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Skruelåg med centerhul, N8
Shop alle Macherey-Nagel produkterBeskrivelse
Fuldautomatisk lukkefremstilling med definerede produktionsparametre undgår variationer i den fysiske og analytiske tilstand af den mest kritiske komponent af analysen: hætten. Strenge analytiske specifikationer på septa-materialet tillader kun bearbejdning af sådant septa-materiale, der består de omfattende analytiske tests i laboratoriet. Disse produkter er fremstillet under strenge hygiejniske forhold. Proceskontroller og en endelig QC-inspektion er blevet implementeret for at give pålidelig produktkvalitet.
- Formonterede, brugsklare skruelåg af robust sort propylen
- Brugt med Macherey-Nagel™ N8 hætteglas med skruelåg med en 8 mm åbning og en 8-425 gevindhals
- Septum i centerhullet er lavet af mellemblødt silikonegummi og en PTFE-membran
- 100 kapsler er pakket i en polyethylen (PE) pose
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Polypropylen, PTFE, Silikone |
| Septum | Hvid Silikone/PTFE blå |
| Til brug med (applikation) | Kromatografi |
| Mængde | 100 Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm |
| Lukkestørrelse | 8-425 |
| Til brug med (udstyr) | N 8 hætteglas med skruelåg |